Merck
GF18215209
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 2 m, condition shape-memory alloy
Synonym(e):
NI205040
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 182-152-09
Länge
2 m
Durchmesser
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)