GF72230554
Nitinol
rod, 2.5 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 500 mm, condition superelastic
Synonym(e):
NI207925
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 722-305-54
Länge
500 mm
Durchmesser
2.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)