GF16120112
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear clear
Synonym(e):
ST311050
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 161-201-12
Länge
0.5 m
Dicke
0.05 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)