Merck
GF15746621
Tantalum-tungsten alloy, Ta97.5W2.5
100mm rod, 2.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
TA077910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 157-466-21
L × Durchm.
100 mm × 2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)