Merck
GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
W 603100
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 070-071-16
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)