GF15367136
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-88g, size 500 × 500 mm, warp yarn 24tex
Synonym(e):
ET303510
Empfohlene Produkte
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 153-671-36
Größe
500 × 500 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)