Wichtige Dokumente
GF14446346
Germanium
rod, 50mm, diameter 5mm, polycrystalline, n-type, 99.999%
Synonym(e):
Germanium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 144-463-46
Widerstandsfähigkeit
53 Ω-cm, 20°C
L × Durchm.
50 mm × 5 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
937 °C (lit.)
Dichte
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChIKey
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)