Merck
GF13412472
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 1000 m, filament diameter 0.014mm
Synonym(e):
ES305710
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 134-124-72
Länge
1000 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)