BMSP7700S1
Benchmark Accuris ”NextPette” Variable Volume Pipette Micro Starter Setincludes 4 pipettes: 10/20/200/1000 μl, plus stand
pack of 4 ea (includes 4 pipettes plus stand), volume 10/20/200/1000 μL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
adjustable
no. of channels 1
Verpackung
pack of 4 ea (includes 4 pipettes plus stand)
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific P7700-S1
Volumen
10/20/200/1000 μL
Allgemeine Beschreibung
(includes 4 pipettes: P770010, P770020, P7700200, P77001000, and stand P7700CAR)
Anwendung
Pipetting and transferring small volumes of liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)