GF07260454
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
foil, 0.5m coil, 1mm coil width, 0.025mm thickness
Synonym(e):
AU040250
Empfohlene Produkte
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 072-604-54
L × B × Dicke
0.5 m × 1 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)