Merck
GF15061272
Gold/Germanium eutectic
foil, Au 88%/Ge 12%, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
AU040260
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 150-612-72
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)