Merck
GF03818280
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonym(e):
ES301300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 038-182-80
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.075 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)