Merck
GF75024772
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, condition semi-crystalline
Synonym(e):
ES307925
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 750-247-72
Länge
100 mm
Durchmesser
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)