Merck
GF03537019
Polyacrylonitrile
(PAN), powder, mean particle size 50micron, weight 100 g, bulk density 0.34-0.39g.cm-3
Synonym(e):
AN316020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 035-370-19
Gewicht
100 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)