GF00560720
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.0075 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
FE240200
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-607-20
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.0075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)