GF00247575
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 100mm x 9mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI107925
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 002-475-75
L × Durchm.
100 mm × 09 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)