Wichtige Dokumente
494534
Cobalt(III)-acetylacetonat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Co(acac)3, Cobalt(III)-2,4-pentandionat, Cobaltacetylacetonat, Tris-(2,4-pentandionato)-cobalt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
granular
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: cobalt
mp (Schmelzpunkt)
210-213 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChIKey
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?