Wichtige Dokumente
D40809
1,2-Dibromethylen, Mischung aus cis und trans
98%
Synonym(e):
Acetylendibromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5405 (lit.)
bp
110 °C/754 mmHg (lit.)
Dichte
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br\C=C\Br
InChI
1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChIKey
UWTUEMKLYAGTNQ-OWOJBTEDSA-N
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)