Merck
D59607
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlor-2-Butin
99%
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2C≡CCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.98
Beilstein:
635740
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165-168 °C (lit.)
Dichte
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
InChIKey
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)