Wichtige Dokumente
8.01537
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol
(not stabilised) for synthesis
Synonym(e):
2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dimethoxyacetylene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-788-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
410 °C
Wirksamkeit
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4-7.5 (23 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/3 hPa
mp (Schmelzpunkt)
54-57 °C
Übergangstemp.
flash point 152 °C
Löslichkeit
3740 g/L
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
InChIKey
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 54 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 57 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
152 °C - closed cup