Wichtige Dokumente
D175005
2,6-Dimethylphenol
99%
Synonym(e):
2-Hydroxy-m-xylol, vic.-m-Xylenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1110 °F
bp
203 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?