Wichtige Dokumente
D128406
Didodecyl 3,3′-Thiodipropionat
>97%
Synonym(e):
Thiodipropansäure-dilaurylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 163 °C)
Qualitätsniveau
Assay
>97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChIKey
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?