CLS9903
Corning® CellSTACK®-Zellkulturkammern
10 chambers, TC-treated, universal cap, sterile, 4/cs
Synonym(e):
Corning container
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (universal)
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 1 ea
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 9903
Eignung
suitable for (scale-up cell culture)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Ideal für das Hochskalieren von Zellkulturen
- Kulturkammern ergeben eine Zellausbeute im Bereich 107 bis 109
- Nützliche Alternative zur Verwendung mehrerer Roller- oder Spinnerflaschen.
- Große mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität.
- 100 % leckgeprüft vor dem Versand
- Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert, mit geringer Partikelkontamination dank moderner Herstellungsverfahren
- Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Schraubverschlüssen und belüfteten Kappen
- Große, 26 mm breite Einfüllstutzen für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für die sterile Übertragung von Medien und Kulturen
Rechtliche Hinweise
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)