CLS3268
Corning® CellSTACK®-Zellkulturkammern
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, high-density polyethylene cap, case of 8
Synonym(e):
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap vented
graduations
Verpackung
pack of 1
case of 8
Hersteller/Markenname
Corning 3268
Oberflächenbereich
636 cm2
Arbeitsvolumen
125-190 mL
Eignung
suitable for (scale-up cell culture)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Has 636cm2 cell growth area
- Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
- Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
- Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
- USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
- Sterilized by gamma radiation and certifiied nonpyrogenic
- 100% leak tested prior to shipping
- Ideal für das Hochskalieren von Zellkulturen
- Kulturkammern ergeben eine Zellausbeute im Bereich 107 bis 109
- Nützliche Alternative zur Verwendung mehrerer Roller- oder Spinnerflaschen.
- Große mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität.
- 100 % leckgeprüft vor dem Versand
- Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert, mit geringer Partikelkontamination dank moderner Herstellungsverfahren
- Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Schraubverschlüssen und belüfteten Kappen
- Große, 26 mm breite Einfüllstutzen für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für die sterile Übertragung von Medien und Kulturen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)