Wichtige Dokumente
C3139
Cäsiumchlorid
optical grade, ≥99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Caesium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
optical grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% trace metals basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
645 °C (lit.)
Absorption
≤0.02 at 280 in H2O at 50%
SMILES String
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Zum Herstellen von Ga2S3-GeS2-CsCl-Gläsern, die im gesamten sichtbaren Bereich transparent sind.
- Zum Herstellen von WO3-Inseln und -Netzwerkstrukturen, welche die Lichtextraktionseffizienz einer OLED verbessern.
Qualität
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)