Wichtige Dokumente
C24809
3-Chlorbenzonitril
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChIKey
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F
Flammpunkt (°C)
97 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?