Wichtige Dokumente
C105058
Chlorcyclohexan
99%
Synonym(e):
Cyclohexylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44 °C (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChIKey
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F
Flammpunkt (°C)
34 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?