BR143862
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 1000 mL, GL 32 narrow neck
Synonym(e):
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL 32)
Leistungsmerkmale
label no label
vented
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 143862
Kapazität
1000 mL
Durchm. × H
96 mm × 233 mm
Fitting
GL 32 narrow neck
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)