Merck
Z177024
LDPE wash bottles
capacity 500 mL, Wide-mouth
Synonym(e):
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene bottle
natural bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Verbindung
Joints threaded neck (53)
Leistungsmerkmale
label no label
vented
with cap
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11620-0500
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Kappe und Spritzrohr aus einem Stück, liefert einzelne Tropfen oder einen scharfen Strahl. Spitze kann abgeschnitten werden, um Öffnung zu vergrößern. Polyallomer-Kappe
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)