Merck
BR114120
BRAND® culture tube, rimless
L × W 16 mm × 125 mm, thickness 0.8 mm
Synonym(e):
Culture tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
Materialien
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 1,800 × g
neck thread push fit
Verpackung
pack of 105 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114120
L × B
16 mm × 125 mm
Kapazität
16 mL
18 mL
Dicke
0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Excellent sample visibility• Good chemical resistance
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1