Merck
BAF175750005
Snap Cap Vials
capacity 19 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Verpackung
pack of 144 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17575-0005
Kapazität
19 mL
Röhrchendurchm.
25 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1