B90203
Butylbenzol
≥99%
Synonym(e):
1-Phenyl-butan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.03 mmHg ( 23 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
774 °F
Expl.-Gr.
5.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−88 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChIKey
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?