Wichtige Dokumente
ALD00632
Methyl (-)-PI Reagent
≥95%
Synonym(e):
1,3,2-Benzoxathiaphosphole, hexahydro-2,7a-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, 2-sulfide, (2S,3aS,5R,7aS)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]1(S[P@](O2)(C)=S)[C@]2(C)CC[C@@H](C(C)=C)C1
Anwendung
Learn more about PI and PSI reagents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)