Wichtige Dokumente
684821
1,2-Bis(phenylsulfinyl)ethanpalladium(II)-Acetat
Synonym(e):
White Katalysator
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)O[Pd]OC(C)=O.O=S(CCS(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S2.2C2H4O2.Pd/c15-17(13-7-3-1-4-8-13)11-12-18(16)14-9-5-2-6-10-14;2*1-2(3)4;/h1-10H,11-12H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChIKey
SNNYSJNYZJXIFE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)