Wichtige Dokumente
ALD00232
Sodium tetrahydropyransulfinate
Synonym(e):
Baran THPS-Na Reagent, Sodium oxane-4-sulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES String
O=S(C1CCOCC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C5H10O3S.Na/c6-9(7)5-1-3-8-4-2-5;/h5H,1-4H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
JIOKFXIXTDFEIS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)