Wichtige Dokumente
ALD00170
1, 2-Benzenedisulfonyl fluoride
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
127-132 °C
SMILES String
O=S(C1=C(S(=O)(F)=O)C=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O4S2/c7-13(9,10)5-3-1-2-4-6(5)14(8,11)12/h1-4H
InChIKey
DNXLZBKMVRTNHQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)