Wichtige Dokumente
282332
Benzolsulfonylfluorid
99%
Synonym(e):
Phenylsulfonyl fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
Dichte
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5FO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
IDIPWEYIBKUDNY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?