Wichtige Dokumente
A50401
2-Amino-4,6-Dihydroxypyrimidin
98%
Synonym(e):
2-Amino-4,6-pyrimidindiol
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Nc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-4-6-2(8)1-3(9)7-4/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
InChIKey
AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sensors (Basel, Switzerland), 18(8) (2018-08-18)
In the present study, we describe the facile synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) and their nanostructures functionalized with 2-aminopyrimidine-4,6-diol (APD-AgNPs) for Hg2+ ion detection. The promising colorimetric response of APD-AgNPs to detect Hg2+ ions was visible with naked eyes and