Wichtige Dokumente
A26403
Mono-Methyladipat
99%
Synonym(e):
mono-Methyl-adipat, Monomethyl-adipat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
162 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7-9 °C (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?