Wichtige Dokumente
939730
Sulfonated polysulfone
proton conducting polymer, degree of sulfonation 90%
Synonym(e):
Sulfonated aromatic polymer for fuel cells and PEMs, Sulfonated poly(arylene ether sulfone) ionomer
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
degree of sulfonation: 75-110%
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
20-90 kDa
Farbe
white
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
InChI
1S/C12H8F2O8S3.C12H8F2O2S.C12H10O2.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);1-8H;1-8,13-14H;;
InChIKey
MSKVMJLWNYCWLA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)