936022
Natriumhexafluorphosphat
99.9% trace metals basis, anhydrous, battery grade
Synonym(e):
NaPF6, Sodium hexafluorophosphate(v)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
white powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100 ppm Cl
≤100 ppm Sulfate
≤1500 ppm trace metals
mp (Schmelzpunkt)
>200 °C (lit.)
Dichte
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
2.369 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChIKey
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)