Wichtige Dokumente
935395
N-(3-Azidopropyl)biotinamide
≥95%
Synonym(e):
(3aS,4S,6aR)-N-(3-Azidopropyl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, N-(3-azidopropyl)hexahydro-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)-, N-(3-Azidopropyl)biotinamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Farbe
white to beige
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N-]=[N+]=NCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
InChI=1S/C13H22N6O2S/c14-19-16-7-3-6-15-11(20)5-2-1-4-10-12-9(8-22-10)17-13(21)18-12/h9-10,12H,1-8H2,(H,15,20)(H2,17,18,21)/t9-,10-,12-/m0/s1
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)