934933
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Center grounded
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Electrode coating: Au 3 µin
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
substrate (Polyimide)
Mittlerer Durchm.
5.3 mm , Outer edge
Größe
70 × 40 × 0.08 mm
Dicke
0.75 mm , Outer pad avg.
1 mm , Inner pad avg.
Gewicht
0.328 g
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)