Wichtige Dokumente
933759
Silizium
nanoparticles, 10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
Synonym(e):
SiNPs, Silicon nanopowder
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Si
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Durchschnittliche Teilgröße
10 nm
Partikelgröße
10 nm
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.03 g/cm3
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Lowest Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)