Wichtige Dokumente
933708
Lithium difluorophosphate
≥99% trace metals basis, acid ≤ 200 ppm, battery grade
Synonym(e):
LiDFP, LiF2PO2, Lithium difluorophosphinate, Lithium phosphorodifluoridate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
acid ≤ 200 ppm
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤200 ppm acid
Kationenspuren
Ca: ≤5 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤5 ppm
Na: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Anwendung(en)
battery manufacturing
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)