Wichtige Dokumente
930180
Linear polyglycerol solution
average Mn 10,000, in H2O
Synonym(e):
Polyglycerol, Polyglycidol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid (or Paste)
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Zusammensetzung
Water Content, ≤50 wt. %
Konzentration
in H2O
Farbe
colorless to yellow, and White to Yellow
Dichte
1.164 g/mL
SMILES String
[H]OC(CO)COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChIKey
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.9 °F
Flammpunkt (°C)
> 110.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)