Wichtige Dokumente
929484
FBnG-C3-PEG1-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
(R)-2-acetamido-3-((2-amino-9-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-8-yl)thio)-N-(3-(3-aminopropoxy)propyl)propanamide hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC(N)=NC2=C1N=C(SC[C@@H](C(NCCCOCCCN)=O)NC(C)=O)N2CC3=CC=C(C=C3)F.Cl
Verwandte Kategorien
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)