Merck
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
Synonym(e):
PFOPV
About This Item
Lineare Formel:
(C48H66O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.23
Beschreibung
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
Löslichkeit
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmax
480 nm±5 nm in THF
Fluoreszenz
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
Energie der Orbitale
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
Anwendung
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; green emission.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lasing and Transport Properties of Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-co-(2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene)] (POFP) for the Application of Diode-Pumped Organic Solid Lasers
Tang Z, et al.
Nanoscale Research Letters, 12(1), 602-602 (2017)