Wichtige Dokumente
928917
[CF3]8-DPPF
≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
154-155 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C[Fe]C.FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)c3cccc3)=C1)(F)F.FC(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)c6cccc6)=C4)(F)F
Anwendung
[CF3]8-DPPF is a ferrocenyl phosphine ligand used in a mild Ni catalyzed C-N cross coupling reaction.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Journal of the American Chemical Society, 142(9), 4500-4507 (2020-02-11)
Palladium-catalyzed amination reactions using soluble organic bases have provided a solution to the many issues associated with heterogeneous reaction conditions. Still, homogeneous C-N cross-coupling approaches cannot yet employ bases as weak and economical as trialkylamines. Furthermore, organic base-mediated methods have