927953
Gold nanoparticles
70 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1ml, OD 50, in water
Synonym(e):
AuNP, GdNP, Gold NP
Beschreibung
Ni-NTA surface density: 1/nm2
Konzentration
in water
OD
50
Kerndurchm.
70 nm , <12% coefficient of variance
Durchmesser
70 nm
λmax
548 nm
PDI
<0.200
Funktionelle Gruppe
Ni-NTA
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ni-NTA functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)